Isoamyl angelate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (Z)-2-Methyl-2-butenoic Acid Isoamyl Ester, Angelic Acid Isoamyl Ester, Isoamyl (Z)-2-Methyl-2-butenoate
OR932335-25G OR932335-5G
APOSOR932335-25GEA 400 EUR
APOSOR932335-25G APOSOR932335-5G
Isoamyl angelate 95%
Isoamyl angelate
Formula: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00213789
Núm. CAS: 10482-55-0