Ácido 4,6-dimetoxisalicílico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic acid
OR932337-1G OR932337-5G
APOSOR932337-1GEA 261 EUR
APOSOR932337-1G APOSOR932337-5G
Ácido 4,6-dimetoxisalicílico 95%
Ácido 4,6-dimetoxisalicílico
Formula: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013977
Núm. CAS: 3187-19-7