4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932381-1G OR932381-250MG
APOSOR932381-1GEA 108 EUR
APOSOR932381-1G APOSOR932381-250MG
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(2-Methoxyethyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10687230
Núm. CAS: 868849-54-1