(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932402-25G OR932402-5G
APOSOR932402-25GEA 335 EUR
APOSOR932402-25G APOSOR932402-5G
(4-Methoxybenzyl)methyl ether 98%
(4-Methoxybenzyl)methyl ether
Formula: C₉H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155135
Núm. CAS: 1515-81-7