Isopropyl methanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932406-100G
APOSOR932406-100GEA 151 EUR
APOSOR932406-100G
Isopropyl methanesulphonate 97%
Isopropyl methanesulphonate
Formula: C₄H₁₀O₃S
MW: 138,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047802
Núm. CAS: 926-06-7