2,1-Benzoisoxazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932514-1G OR932514-5G
APOSOR932514-1GEA 68.4 EUR
APOSOR932514-1G APOSOR932514-5G
2,1-Benzoisoxazol 98%
2,1-Benzisoxazole
Formula: C₇H₅NO
MW: 119,1207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005806
Núm. CAS: 271-58-9