2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932533-10G OR932533-1G OR932533-5G
APOSOR932533-10GEA 377 EUR
APOSOR932533-10G APOSOR932533-1G APOSOR932533-5G
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine 97%
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858598
Núm. CAS: 5750-74-3