3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932541-1G
OR932541-5G
APOSOR932541-1GEA
328
EUR
APOSOR932541-1G
APOSOR932541-5G
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 95%
3-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
Formula:
C₆H₇ClN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11122502 Núm. CAS: 468718-67-4 |