1,2-Difeniletilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: alpha-Benzylbenzylamine, 1-Amino-1,2-diphenylethane
OR932559-25G OR932559-5G
APOSOR932559-25GEA 877 EUR
APOSOR932559-25G APOSOR932559-5G
1,2-Difeniletilamina 97%
1,2-Difeniletilamina
Formula: C₁₄H₁₅N
MW: 197.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008063
Núm. CAS: 25611-78-3