Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
OR932561-250MG OR932561-1G
APOSOR932561-250MGEA 171 EUR
APOSOR932561-250MG APOSOR932561-1G
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈BrNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114314
Núm. CAS: 61940-21-4
UN: 3261
ADR: 8,III