2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR932562-1G OR932562-5G OR932562-10G
APOSOR932562-1GEA 50.9 EUR
APOSOR932562-1G APOSOR932562-5G APOSOR932562-10G
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
2,2'-Dipyrrolylmethane
Formula: C₉H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 120 °C/2,25mmHg
Pto. de fusión: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03931560
Núm. CAS: 21211-65-4