Methoxymethyl phenyl sulphide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: alpha-Methoxythioanisole, Methyl Phenylthiomethyl Ether
OR932563-10G OR932563-1G OR932563-5G
APOSOR932563-10GEA 290 EUR
APOSOR932563-10G APOSOR932563-1G APOSOR932563-5G
Methoxymethyl phenyl sulphide 95%
Methoxymethyl phenyl sulphide
Formula: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008496
Núm. CAS: 13865-50-4