2-Octen-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932607-1G OR932607-5G
APOSOR932607-1GEA 203 EUR
APOSOR932607-1G APOSOR932607-5G
2-Octen-4-one 95%
2-Octen-4-one
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061023
Núm. CAS: 4643-27-0