Methyl-4-(4-aminophenyl)butanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 4-(4-aminophenyl)butanoate
OR932646-1G
OR932646-5G
APOSOR932646-1GEA
94.4
EUR
APOSOR932646-1G
APOSOR932646-5G
Methyl-4-(4-aminophenyl)butanoate 95%
Methyl-4-(4-aminophenyl)butanoate
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193,2400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07366753 Núm. CAS: 20637-09-6 |