4-(2-Metoxietil)fenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: p-(2-Methoxyethyl) phenol
OR932723-500G
APOSOR932723-500GEA 183 EUR
APOSOR932723-500G
4-(2-Metoxietil)fenol 97%
4-(2-Metoxietil)fenol
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017537
Núm. CAS: 56718-71-9