4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932761-25G
APOSOR932761-25GEA 114 EUR
APOSOR932761-25G
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one 95%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-one
Formula: C₇H₁₂OSi
MW: 140,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190212
Núm. CAS: 5930-98-3