2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932805-1G OR932805-250MG OR932805-5G
APOSOR932805-1GEA 98.6 EUR
APOSOR932805-1G APOSOR932805-250MG APOSOR932805-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 95%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Formula: C₅H₃ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696891
Núm. CAS: 933702-55-7