2-(3-Cloropropil)-1,3-dioxolano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3-chloropropyl)-1,3-dioxolane, 4-Chlorobutyraldehyde ethylene Acetal
OR932809-1G OR932809-25G OR932809-5G
APOSOR932809-1GEA 139 EUR
APOSOR932809-1G APOSOR932809-25G APOSOR932809-5G
2-(3-Cloropropil)-1,3-dioxolano 95%
2-(3-Cloropropil)-1,3-dioxolano
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043135
Núm. CAS: 16686-11-6