1,1-Dietilurea 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932849-25G OR932849-5G
APOSOR932849-25GEA 0 EUR
APOSOR932849-25G APOSOR932849-5G
1,1-Dietilurea 97%
1,1-Dietilurea
Formula: C₅H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007960
Núm. CAS: 634-95-7