Genipin 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932863-1G OR932863-5G
APOSOR932863-1GEA 23.2 EUR
APOSOR932863-1G APOSOR932863-5G
Genipin 98%
Genipin
Formula: C₁₁H₁₄O₅
Pto. de fusión: 120…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00888600
Núm. CAS: 6902-77-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III