4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932876-1G OR932876-250MG OR932876-500MG
APOSOR932876-1GEA 411 EUR
APOSOR932876-1G APOSOR932876-250MG APOSOR932876-500MG
4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(4-Bromophenyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₂₂BrNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226814
Núm. CAS: 1076197-05-1