Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: TBTA, Tris((1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amine
OR932877-1G OR932877-250MG OR932877-5G
APOSOR932877-1GEA 157 EUR
APOSOR932877-1G APOSOR932877-250MG APOSOR932877-5G
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Formula: C₃₀H₃₀N₁₀
MW: 530,64 g/mol
Pto. de fusión: 132…143 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09265124
Núm. CAS: 510758-28-8