tert-Butyl glycolate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2-hydroxyacetate
OR932881-100G
APOSOR932881-100GEA 172 EUR
APOSOR932881-100G
tert-Butyl glycolate 95%
tert-Butyl glycolate
Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03452739
Núm. CAS: 50595-15-8