Ácido 2,3-dicloro-4-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9329-1G OR9329-5G
APOSOR9329-1GEA 0 EUR
APOSOR9329-1G APOSOR9329-5G
Ácido 2,3-dicloro-4-piridinmetabórico
Ácido 2,3-dicloro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BCl₂NO₂
Pto. de fusión: 136…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038756
Núm. CAS: 951677-39-7