3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932950-1G OR932950-250MG
APOSOR932950-1GEA 108 EUR
APOSOR932950-1G APOSOR932950-250MG
3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride 95%
3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11043097
Núm. CAS: 648921-37-3