Isovalerato de isobutilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isobutyl Isovalerate, Isovaleric acid Isobutyl ester
OR932977-500G
APOSOR932977-500GEA 224 EUR
APOSOR932977-500G
Isovalerato de isobutilo 97%
Isovalerato de isobutilo
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158,2380 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048349
Núm. CAS: 589-59-3