Indol-1-carboxilato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 1H-indole-1-carboxylate
OR933004-1G OR933004-5G
APOSOR933004-1GEA 190 EUR
APOSOR933004-1G APOSOR933004-5G
Indol-1-carboxilato de metilo 95%
Indol-1-carboxilato de metilo
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 39203-20-8