3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933025-100G OR933025-25G
APOSOR933025-100GEA 0 EUR
APOSOR933025-100G APOSOR933025-25G
3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona 98%
3,6-Dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona
Formula: C₆H₈O₄
Pto. Ebullición: 138…142 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 116…126 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011685
Núm. CAS: 95-96-5