4-Methoxy-2-methylphenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Hydroxy-3-methylanisol
OR933049-10G OR933049-5G OR933049-250MG
APOSOR933049-10GEA 368 EUR
APOSOR933049-10G APOSOR933049-5G APOSOR933049-250MG
4-Methoxy-2-methylphenol 96%
4-Methoxy-2-methylphenol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11055138
Núm. CAS: 5307-05-1