2-Chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933162-1G OR933162-250MG
APOSOR933162-1GEA 502 EUR
APOSOR933162-1G APOSOR933162-250MG
2-Chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide
Formula: C₇H₁₀ClN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04968641
Núm. CAS: 957261-65-3