Sodium glycochenodeoxycholate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Glycochenodeoxycholic acid sodium salt, Glycochenodeoxycholic acid sodium
OR933168-1G OR933168-25G OR933168-5G
APOSOR933168-1GEA 43.5 EUR
APOSOR933168-1G APOSOR933168-25G APOSOR933168-5G
Sodium glycochenodeoxycholate 95%
Sodium glycochenodeoxycholate
Formula: C₂₆H₄₂NNaO₅
MW: 471.62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036743
Núm. CAS: 16564-43-5