Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933169-25G
APOSOR933169-25GEA 282 EUR
APOSOR933169-25G
Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Piperidine-1-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₂S
MW: 183,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03250329
Núm. CAS: 35856-62-3