1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Formyl-1H-benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbaldehyde
OR933173-1G OR933173-5G
APOSOR933173-1GEA 69.6 EUR
APOSOR933173-1G APOSOR933173-5G
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde 95%
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde
Formula: C₇H₅N₃O
MW: 147,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239420
Núm. CAS: 72773-04-7