2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methylthiophen-2-amine hydrochloride
OR933181-1G OR933181-250MG
APOSOR933181-1GEA 806 EUR
APOSOR933181-1G APOSOR933181-250MG
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride 95%
2-Amino-4-methylthiophene hydrochloride
Formula: C₅H₈ClNS
MW: 149,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21604144
Núm. CAS: 930299-88-0