[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Dimethylamino)phenylacetic acid
OR933243-1G OR933243-250MG OR933243-5G
APOSOR933243-1GEA 114 EUR
APOSOR933243-1G APOSOR933243-250MG APOSOR933243-5G
[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid 95%
[4-(Dimethylamino)phenyl]acetic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075591
Núm. CAS: 17078-28-3