5-Butylpicolinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fusaric acid
OR933247-1G OR933247-250MG
APOSOR933247-1GEA 545 EUR
APOSOR933247-1G APOSOR933247-250MG
5-Butylpicolinic acid 95%
5-Butylpicolinic acid
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006298
Núm. CAS: 536-69-6