6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9333-1G
APOSOR9333-1GEA 243 EUR
APOSOR9333-1G
6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
6-Methyl-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinol
Formula: C₁₀H₉N₃O
MW: 187,2 g/mol
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114146
Núm. CAS: 55417-80-6