N-Carbobenzoxy-DL-norvaline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Z-DL-Nva-OH, N-Benzyloxycarbonyl-DL-norvaline, N-Cbz-DL-norvaline
OR933315-25G
APOSOR933315-25GEA 139 EUR
APOSOR933315-25G
N-Carbobenzoxy-DL-norvaline 97%
N-Carbobenzoxy-DL-norvaline
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020434
Núm. CAS: 21691-43-0