Cloruro de p-toluidinio 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: p-Toluidina HCl, p-Toluidinio cloruro, 4-Toluidina HCl
OR933321-100G OR933321-1KG OR933321-500G
APOSOR933321-100GEA 125 EUR
APOSOR933321-100G APOSOR933321-1KG APOSOR933321-500G
Cloruro de p-toluidinio 97%
Cloruro de p-toluidinio
Formula: C₇H₁₀ClN
MW: 143,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035497
Núm. CAS: 540-23-8