H-D-Nle-OMe·HCl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: D-Norleucine methyl ester hydrochloride
OR933329-10G OR933329-1G OR933329-5G
APOSOR933329-10GEA 574 EUR
APOSOR933329-10G APOSOR933329-1G APOSOR933329-5G
H-D-Nle-OMe·HCl 98%
H-D-Nle-OMe·HCl
Formula: C₇H₁₅NO₂·HCl
MW: 181,7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 60687-33-4