2-(Ammoniooxy)propane chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: O-propan-2-ylhydroxylamine hydrochloride, O-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
OR933332-10G OR933332-1G OR933332-5G
APOSOR933332-10GEA 945 EUR
APOSOR933332-10G APOSOR933332-1G APOSOR933332-5G
2-(Ammoniooxy)propane chloride 98%
2-(Ammoniooxy)propane chloride
Formula: C₃H₁₀ClNO
MW: 111,5706 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231457
Núm. CAS: 4490-81-7
UN: 3261
ADR: 8,III