N-Phenylhydroxylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933342-1G OR933342-250MG OR933342-5G
APOSOR933342-1GEA 248 EUR
APOSOR933342-1G APOSOR933342-250MG APOSOR933342-5G
N-Phenylhydroxylamine 95%
N-Phenylhydroxylamine
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045718
Núm. CAS: 100-65-2