4-Metilveratrol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
OR933361-500G
APOSOR933361-500GEA 128 EUR
APOSOR933361-500G
4-Metilveratrol 95%
4-Metilveratrol
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Pto. Ebullición: 133…135 °C/50mmHg
Pto. de fusión: 22…23 °C
Densidad: 1.0509 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016651
Núm. CAS: 494-99-5