2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933369-1G OR933369-250MG
APOSOR933369-1GEA 708 EUR
APOSOR933369-1G APOSOR933369-250MG
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol
Formula: C₅H₃ClN₂O₃
MW: 174.5400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778466
Núm. CAS: 629655-23-8