2,4-Heptadien-6-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR933379-5G OR933379-1G
APOSOR933379-5GEA 364 EUR
APOSOR933379-5G APOSOR933379-1G
2,4-Heptadien-6-one 95%
2,4-Heptadien-6-one
Formula: C₇H₁₀O
Pto. Ebullición: 88 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059238
Núm. CAS: 3916-64-1