5-Norbornene-2,3-dimethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Bis(hydroxymethyl)-5-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dimethanol
OR933395-1G OR933395-5G
APOSOR933395-1GEA 75.4 EUR
APOSOR933395-1G APOSOR933395-5G
5-Norbornene-2,3-dimethanol 95%
5-Norbornene-2,3-dimethanol
Formula: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00474435
Núm. CAS: 85-39-2