2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-((Dimethylamino)methyl)pyridin-3-ol
OR933407-25G
APOSOR933407-25GEA 197 EUR
APOSOR933407-25G
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine 95%
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine
Formula: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006347
Núm. CAS: 2168-13-0