(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR933425-1G
OR933425-250MG
OR933425-5G
APOSOR933425-1GEA
116
EUR
APOSOR933425-1G
APOSOR933425-250MG
APOSOR933425-5G
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
(1H-Pyrrol-2-yl)methanamine hydrochloride
Formula:
C₅H₉ClN₂ Pto. de fusión: 120…140 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD20037390 Núm. CAS: 1351479-09-8 |