3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9335-1G OR9335-250MG
APOSOR9335-1GEA 65.4 EUR
APOSOR9335-1G APOSOR9335-250MG
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇N₃O₂
Pto. de fusión: 194…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665859
Núm. CAS: 20583-31-7