5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR9336-1G OR9336-250MG
APOSOR9336-1GEA 33.5 EUR
APOSOR9336-1G APOSOR9336-250MG
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₆N₂S
Pto. Ebullición: 152 °C/1,6mmHg
Pto. de fusión: 97…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059740
Núm. CAS: 19933-24-5